Learn More
Thermo Scientific™ Flacon pour échantillons stérile PEHD à col large Nalgene™ avec bouchon
Code produit 15501161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250mL
500mL
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
Conditionnement:
40 pièces
48 pièces
60 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
15501161 500mL 53 mm 40 pièces
15317203 125 mL 38 mm 48 pièces
15365706 250mL 43 mm 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15501161 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N4110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    281.70€ / 40 pièces
    Économisez 85.30€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Choisissez ce récipient, qui est résistant aux fuites et certifié stérile, pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour les analyses microbiologiques.
Les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ stériles PEHD à col large sont recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau à des fins d’analyses microbiologiques. Gage de qualité, les récipients Nalgene sont garantis étanches et incassables. Une construction solide qui résiste aux rigueurs des opérations sur le terrain. Col large pour faciliter le remplissage aseptique. Certifiés stériles.
  • Récipient en PE Haute Densité avec bouchon en polypropylène étanche†
  • Étanchéité† garantie
  • Certifiés stériles
  • Bouchons assemblés sur les récipients et conditionnés individuellement sous film thermorétracté offrant ainsi un indicateur d’effraction et une assurance stérilité
  • Conditionnés en plateaux sous film rétractable
  • Col large pour faciliter le remplissage aseptique
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau pour analyses microbiologiques
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Chaque bouchon est conditionné individuellement sous film thermorétracté avec un indicateur d’ouverture.
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500mL
Paramètres de certification Stérile, qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description Flacon en PEHD Nalgene WM
Diamètre (impériale) 2,87 in
Comprend Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certificat d’analyse stérile certifié (CofA) inclus dans le boîtier et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ; Chaque récipient à code-barres individuel avec numéro de lot et numéro de récipient unique ; E
Matériau PEHD
Nbre par carton 40
Conditionnement Cas de 40
Bouchon de rechange NA
Stérilité Stérile
Transparence Translucide
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 19,4 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 575mL
Hauteur (métrique) 168 mm
Hauteur (impériale) 6,61 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73mm
Capacité (impériale) 16 oz
Certifications/Conformité Certifié stérile ; Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.