Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large de qualité laboratoire Nalgene™
Code produit 10623141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Quantité:
12/Pk.
24/Pk.
6/Pk.
72/Pk.
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
6 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
10623141 250 ml 12/Pk. 12 pièces
10353501 30 ml 12/Pk. 12 pièces
12891294 60 ml 72/Pk. 72 pièces
10569831 125 ml 12/Pk. 12 pièces
10633141 500 ml 12/Pk. 12 pièces
10547341 1 l 6/Pk. 6 pièces
10652123 1500 ml 24/Pk. 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10623141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21040008
Quantité Prix
1 62.10€ / 12 pièces
6 59.00€ / 12 pièces
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire.
Effectuez d’innombrables applications sur le terrain grâce aux flacons polyvalents en PEHD à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Ils présentent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools et sont adaptés à la congélation jusqu’à -100°C ; leur étanchéité† est garantie.
Caractéristiques :
  • Leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des substances corrosives assure la polyvalence de ces flacons et les rend indispensables dans votre laboratoire
  • Parfaits pour le stockage, l’expédition et le conditionnement des liquides—leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations
  • Les capuchons sans liner assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 250 ml (8 oz)
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col large de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 33 mm
Matériau PEHD
Nb par paquet 12/Pk.
Quantité 12/Pk.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 43 mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 131 mm
Largeur (impériale) 2,4 po
Hauteur (impériale) 5,16 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 8 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Jetable Non
Type de produit Flacon de qualité laboratoire à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.