Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
Description
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances lixiviables et extractibles de façon fiable.
- Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools
- Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
- Col large pour faciliter le remplissage
- Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions.
- Autoclavable
Inclut :
Bouchon à vis en PP
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Naturels, transparents |
| Description | Flacon à col large de qualité laboratoire |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 21 mm |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Nbre par carton | 72 |
| Nb par paquet | 12 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.