Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
Code produit 11769813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11769813 60 ml 28 mm 12 pièces
10404671 30 ml 28 mm 12 pièces
10404501 125 ml 38 mm 12 pièces
10414501 250 ml 43 mm 12 pièces
10748331 500 ml 53 mm 12 pièces
12809825 500 ml 53 mm 48 pièces
10058240 1 l 63 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11769813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21050002
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™.
Stockez vos échantillons lorsque l’autoclavage est nécessaire grâce aux flacons en PPCO à col large de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour des substances lixiviables et extractibles de façon fiable.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools
  • Translucides pour faciliter l’aperçu des niveaux de liquides
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité† sans joint qui peut se déformer, entraîner des fuites et contaminer vos solutions.
  • Autoclavable
Inclut :
Bouchon à vis en PP
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 ml (2 oz)
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col large de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 28 mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 86 mm
Largeur (impériale) 1,53 po
Hauteur (impériale) 3,39 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon de qualité laboratoire à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.