Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col large Nalgene™ avec bouchon
Code produit 10298320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10298320 60 ml 28 mm 12 pièces
10360161 30 ml 28 mm 12 pièces
10044180 125 ml 38 mm 12 pièces
10657681 250 ml 43 mm 12 pièces
10116230 500 ml 53 mm 12 pièces
10167120 1 l 63 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10298320 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21030002
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Voyez clairement les niveaux de liquides des flacons en PEBD à col large avec bouchon résistant aux chocs.
Voyez clairement les niveaux de liquides des flacons en PEBD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon qui résistent aux chocs. Ces flacons translucides en polyéthylène basse densité conviennent parfaitement au stockage des produits chimiques et des étalons, ainsi qu’à la collecte et au stockage de l’eau distillée. La teneur en métaux à l’état de traces extrêmement basse du PEBD fait de ces flacons une solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces. Excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools Le col large facilite le remplissage. L’étanchéité† est garantie.
  • Très faible teneur en métaux présents à l’état de traces du PEBD faisant de ces flacons la solution idéale pour les analyses de métaux présents à l’état de traces
  • Flacons polyvalents grâce à leur excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools ; conviennent à l’expédition des liquides
  • Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Les bouchons sans liner assurent l’étanchéité† sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer les solutions
Inclut :
Bouchons à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 ml (2 oz)
Capacité (métrique) 60 ml
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon à col large
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
Matériau LDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 28 mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 86 mm
Largeur (impériale) 1,53 po
Hauteur (impériale) 3,39 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 200 ml (2 oz)
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon à col large
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.