Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en LDPE à col large Nalgene™
Code produit 10152591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53 mm
63 mm
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10152591 500 ml 53 mm 4 pièces
10643062 1000 ml 63 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10152591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24070500
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Versez sans projection avec les pissettes en PEBD à col large, dotées d’un bouchon traversant et d’une tige moulée d’un seul tenant.
Les pissettes en LDPE à col large Thermo Scientific Nalgene sont équipés d’une large ouverture pour en faciliter le remplissage et la fermeture sur le dessus de l’embout moulé monobloc.
Flacons soupes à col large faciles à remplir, équipés d'un bouchon à embout monobloc.
  • Le flacon étanche† est fourni avec un tube de prélèvement en copolymère de polypropylène et un bouchon à vis en polypropylène.
  • L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.
  • Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description Tube d’aspiration en polypropylène copolymère
Matériau LDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 4
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 216 mm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 73,2 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette