Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PMP à col large Nalgene™ avec bouchon à vis en PP blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 10537511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250mL
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53 mm
70mm
120 mm
Conditionnement:
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10537511 60 ml 53 mm 4 pièces
10547511 125 ml 70mm 4 pièces
10700242 250mL 70mm 4 pièces
10149700 500 ml 120 mm 4 pièces
10067820 1000 ml 120 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10537511 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21170060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.62€
    19.00€ / 4 pièces
    Économisez 1.62€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prévenez la casse et la contamination avec les bocaux en PMP de qualité musée qui ne libèrent que que 2 % d’aldéhyde formique par an.
Protégez-vous contre le bris et la contamination avec les jarres droites en PMP à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec vis en polypropylène blanc. Ces excellentes jarres de musées associent une bonne clarté à une excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont plus légères que le verre et ne perdent que 2 % d’aldéhyde formique par an.
Caractéristiques :
  • Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
  • Leur bonne clarté et leur excellente résistance aux produits chimiques font de ces jarres des équipements polyvalents dans votre laboratoire.
  • Leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et une récupération totale des échantillons.
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres Mason
  • Elles ne sont pas étanches aux liquides ; il est déconseillé de les utiliser pour le transport de liquides.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 ml (2 oz)
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,9 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,7 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 43 mm
Comprend Bouchon à vis
Matériau PMP (Preventive Maintenance Procedure, Procédure de maintenance préventive)
Nbre par carton 48
Nb par paquet 4
Poids (métrique) 26 g
Clarity Transparent
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Bocal droit
Hauteur (impériale) 1,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 mm
Diamètre (métrique) 48 mm
Type de bouchon Vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.