Learn More
Thermo Scientific™ Jarres droites en PPCO à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 10482931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10482931 500 ml 120 mm 6 pièces
10342951 15 ml 38 mm 12 pièces
11739743 30 ml 43 mm 12 pièces
10454631 60 ml 53 mm 12 pièces
10077900 125 ml 70 mm -
10693311 250 ml 70 mm 6 pièces
10473121 1000 ml 120 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10482931 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21180016
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux cuves droites en PPCO à col large qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
Stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites en PPCO à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces jarres polyvalentes et translucides présentent une excellente résistance aux produits chimiques et peuvent être autoclavées à plusieurs reprises.
Caractéristiques :
  • Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons.
  • Les cuves de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
  • Les cuves de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage.
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de cuves Mason ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700.
  • Pour les modèles de 500 ml et de 1 L, retirez le bouchon et autoclavez séparément.
  • Les cuves en copolymère de polypropylène ne sont pas étanches aux liquides. Il est donc recommandé de ne pas les utiliser pour transporter des liquides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 4.41 po
Comprend Bouchons en polypropylène
Matériau PPCO
D.I. du col (métrique) 112 mm
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Poids (métrique) 0,7 kg
Clarity Translucide
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 88 mm
Type de produit Bocal droit
Hauteur (impériale) 3,4 in
Taille du bouchon 120 mm
Diamètre (métrique) 112 mm
Type de bouchon Bouchon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.