Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ One/OneC Spectrophotomètre UV-visible à microvolume avec fonctionnalité WiFi
Assurez la réussite des applications en aval avec un spectrophotomètre à microvolume capable de mesurer la pureté et la concentration avec précision, avec seulement 1 à 2 µl d’acide nucléique ou d’échantillons de protéines.
Spécification
Certifications/Conformité Tous les instruments NanoDrop sont certifiés CE et UL/CSA.
Compatibilité Imprimante DYMO LabelWriter 450, clavier, souris et lecteur de codes-barres Bluetooth
Concentration ADN bicaténaire
maximum : Socle : 27 500 ng/μl
de BSA (IgG) : Socle : 820 (400) mg/ml
Raccordements Trois ports USB-A, Ethernet, Bluetooth™ et Wi-Fi
(disponibles uniquement sur les instruments avec prise en charge Wi-Fi / Bluetooth)
Gamme de détection ADN bicaténaire : Socle : 2,0 ng/μl ; cuve : 0,2 ng/μl, de BSA (IgG) : Socle : 0,06 (0,03) mg/ml ; cuve : 0,006 (0,003) mg/ml
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Évitez les retards coûteux en ayant une meilleure compréhension de la qualité des échantillons grâce aux spectrophotomètres UV-visible à microvolume Thermo Scientific™ NanoDrop™ One. La technologie innovante d’intelligence des échantillons Thermo Scientific™ Acclaro™ est intégrée à tous les instruments pour améliorer la précision de mesure et l’identification des contaminants. Quantifiez et qualifiez vos échantillons d’ADN, d’ARN et de protéines  en quelques secondes avec seulement 1 à 2 µl, et obtenez des données spectrales complètes avant de choisir d’utiliser les échantillons pour des applications en aval. Emplacement de cuvette supplémentaire également disponible.
Rapprochez-vous de vos objectifs de recherche grâce à un spectrophotomètre ergonomique et autonome, équipé d’une interface à écran tactile haute résolution. La puissante technologie de longueur du trajet optique à échelle automatique facilite la prise de mesures précises sur des échantillons concentrés, sans dilution nécessaire. C’est votre nouvelle alternative aux spectrophotomètres NanoDrop 2000/2000c.
Technologie d’intelligence des échantillons Acclaro
  • La technologie Acclaro permet à l’utilisateur de mieux comprendre la qualité des échantillons tout en offrant des mesures quantitatives précises. L’identification précoce des contaminants peut éviter l’échec des applications en aval et vous épargner des journées entières de dépannage.
  • Vérifiez la qualité des échantillons en quelques secondes – identifiez les contaminants des échantillons et obtenez des résultats de concentration corrigés.
  • Accédez aux informations par le biais d’alertes – recevez des informations instantanées sur la qualité des échantillons grâce à l’assistance technique sur demande et au dépannage guidé.
  • Appuyez-vous sur des résultats précis – assurez l’intégrité des mesures grâce au capteur intégré et à l’analyse des images numériques.
NanoDrop One/NanoDrop OneC Améliorations
  • Conception ergonomique et système autonome – la tablette Android™ intégrée élimine la nécessité d’utiliser un ordinateur distinct et facilite le transfert des données via une connexion sans fil*, Ethernet ou USB.
  • Fonctions de mesure automatique et de correction automatique de blanc – le traitement d’échantillons multiples peut être rationalisé grâce aux mesures instantanées effectuées lorsque le bras du socle est abaissé. Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées d’une simple pression sur l’écran.
  • Échelle dynamique étendue – aucune dilution nécessaire pour les échantillons très concentrés (ADN bicaténaire à 27 500 ng/µl) grâce à la technologie de longueur du trajet optique à échelle automatique
  • Centre de formation intégré – un ensemble de documents d’assistance technique et d’animations didactiques à portée de main.
Connectivité avancée pour le stockage, l’impression et le partage de données
  • Plusieurs choix possibles en matière d’exportation de données : transférer des résultats vers votre PC à l’aide d’une connexion USB, Wi-Fi ou Ethernet ou enregistrer directement des données sur le Thermo Fisher Cloud via le réseau Wi-Fi ou Ethernet.
  • Afficher, organiser et partager des données sur un PC: une fois exportées, vous pouvez afficher les formats entiers des données (par ex., graphiques spectraux de l’analyse de contamination) et organiser les expériences à l’aide du logiciel de visualisation PCC NanoDrop One/One.
  • Options d’impression de données optimisées: imprimer directement vos résultats à partir de l’instrument NanoDrop One via une connexion d’imprimante USB, Wi-Fi ou Ethernet ; imprimer des données exportées à partir de votre PC à l’aide du logiciel de visualisation PCC NanoDrop One/One.
  • Accès continu aux données : visualiser des données à tout moment, où que vous soyez et à partir de n’importe quel appareil (dispositifs Android ou iOS, ordinateurs de bureau Mac ou PC) lors de la récupération, l’analyse, le stockage et le partage de vos données NanoDrop One sur l’application NanoDrop, disponible sur [https://www.thermofisher.com/us/en/home/cloud.htmlle Thermo Fisher Cloud. Inscription obligatoire.
  • Collaborations en ligne : partager des données avec des collègues qui ne disposent pas d’un instrument et afficher des données NanoDrop One sur plusieurs comptes connectés à Thermo Fisher Cloud.
NanoDrop OneC Points clés
  • Contient les emplacements de cuvette et de socle pour améliorer la souplesse expérimentale et augmenter l’échelle dynamique.
  • Mesurez des échantillons dilués, réalisez des expériences cinétiques et prenez des mesures de la densité optique de cultures bactériennes.
  • L’emplacement de cuvette intègre le contrôle de la température et l’agitation.
NanoDrop One/NanoDrop OneC Fonctions
  • Large plage spectrale (190 à 850 nm) pour mesurer de nombreux types d’échantillons :
    • Peptides (205 nm)
    • ADN et ARN (260 nm)
    • Protéines purifiées (280 nm)
    • Analyses toxicologiques et colorants industriels (490 nm)
    • Nanoparticules d’or (520 nm)
    • Dosages colorimétriques des protéines (BCA 562 nm, Bradford 595 nm, Modified Lowry 650 nm, Pierce 660 nm)
    • Mesures de densité optique (600 nm)
  • L’association de la technologie brevetée** de rétention des échantillons à la capacité de la cuvette permet d’utiliser des concentrations faibles et élevées (2,0 à 27 500 ng/µl pour l’ADN bicaténaire et 0,06 à 820 mg/ml pour la BSA)
  • Les mesures du socle ne nécessitent que 1 à 2 µl de votre échantillon et ne requièrent pas de dilution, même pour des échantillons très concentrés
  • Calcule les rapports de pureté des échantillons (A260/A280 nm et A260/A230 nm)
  • Méthodes pré-configurées pour les analyses relatives à l’ADN, à la protéine A280, aux microréseaux, aux protéines et marqueurs, ainsi que pour les dosages Pierce 660, Bradford, BCA et Lowry
  • Le logiciel convivial inclut des méthodes personnalisées et des capacités d’exportation de données
* Le modèle avec fonctionnalité WiFi n’est pas disponible dans certains pays – contactez votre distributeur NanoDrop
**Brevets US6628382 et US6809826
Pour une utilisation à des fins de recherche uniquement ; ne convient pas à des fins diagnostiques.
Spécification
Spécification
Tous les instruments NanoDrop sont certifiés CE et UL/CSA.
ADN bicaténaire
maximum : Socle : 27 500 ng/μl
de BSA (IgG) : Socle : 820 (400) mg/ml
ADN bicaténaire : Socle : 2,0 ng/μl ; cuve : 0,2 ng/μl, de BSA (IgG) : Socle : 0,06 (0,03) mg/ml ; cuve : 0,006 (0,003) mg/ml
20 x 25,4 x 32,3 cm (8 x 10 x 12,7 po.)
Écran tactile intégré, bouton tactiles capacitifs multipoints
8 secondes
Plage automatique de 0,030 à 1,0 mm
Fonctionnement : 12–18 W
En veille : 5 W
Contrôle de la température (cuve uniquement) 37°C
12 V (CC)
190–850 nm
3,6 kg
Lampe flash au xénon
≤1,8 nm (FWHM à Hg 254 nm)
Imprimante DYMO LabelWriter 450, clavier, souris et lecteur de codes-barres Bluetooth
Trois ports USB-A, Ethernet, Bluetooth™ et Wi-Fi
(disponibles uniquement sur les instruments avec prise en charge Wi-Fi / Bluetooth)
Capteur d’image linéaire CMOS 2 048 éléments
Affichage couleur haute définition 1 280 x 800 px de 7 pouces
Anglais, espagnol, polonais, coréen, japonais, allemand, français, chinois
Android™
Équivalent 10 mm : Socle : 0 à 550 A ; cuve : 0–1,5 A
Typique : 0,002 A (chemin de 1,0 mm) ou CV 1 %, la valeur la plus élevée prévalant
(Écart-type de 10 mesures individuelles à 0,97 A)
Windows™ 8.1 et 10, 64 bits
±1 nm
7,9 lbs
Acide nucléique A260, A260/A280, A260/A230 et acides nucléiques marqués  ;
protéines A280 et A205, protéine Pierce 660, protéine Bradford, protéine BCA, protéine Lowry, protéines marquées,
OD600, cinétique, UV-Vis et méthodes personnalisées
Minimum 1 μl