Learn More
Cytiva™ Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Code produit 17194771
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
500/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
500 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Comprend Couleur Conditionnement
17194771 3 kDa 24/boîte Gris 24 pièces
17164791 300 kDa 100/boîte Orange 100 pièces
17154791 300 kDa 24/boîte Orange 24 pièces
17114791 100 kDa 24/boîte Transparent 24 pièces
17184781 30 kDa 100/boîte Rouge 100 pièces
17174781 30 kDa 24/boîte Rouge 24 pièces
17134781 10 kDa 24/boîte Bleu 24 pièces
17104781 3 kDa 100/boîte Gris 100 pièces
17144781 10 kDa 100/boîte Bleu 100 pièces
17124791 100 kDa 100/boîte Transparent 100 pièces
17154781 10 kDa 500/boîte Bleu 500 pièces
17114781 3 kDa 500/boîte Gris 500 pièces
17194781 30 kDa 500/boîte Rouge 500 pièces
17134791 100 kDa 500/boîte Transparent 500 pièces
17174791 300 kDa 500/boîte Orange 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17194771 Lieferant Cytiva™ Lieferanten-Nr. OD003C33
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.11€
    126.76€ / 24 pièces
    Économisez 10.35€
    7% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
  • Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Couleur Gris
Description EFA :0,3 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 3 kDa
Stérilité Non stérile
Matériau de boîtiers Polypropylène
Comprend 24/boîte
Volume (métrique) 50 à 500 μL (échantillon)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.