Learn More
IKA™ Agitateur numérique érNANOSTAR 7.5
Code produit 16488295 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
0 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16488295 0 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16488295 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1006.00€ / 1 pièces
    Économisez 349.00€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur à hélice NANOSTAR 7.5 digital est 30 % plus petit que le MICROSTAR 7.5 digital et donc encore moins encombrant. Cependant, ses performances restent les mêmes. Le NANOSTAR 7.5 digital convainc par ses fonctionnalités de base parfaites, sa conception compacte et, avec un poids de seulement 0,8 kg, il est facile à manipuler.
  • Le NANOSTAR 7.5 digital à couple constant garantit un couple constant sur toute la plage de régime comprise entre 50 et 2 000 tr/min.
  • Facilité d’utilisation Le fonctionnement s’effectue à l’aide d’un bouton rotatif stable. L’affichage indique clairement la vitesse de rotation.
  • Mises à jour rapides : les mises à jour logicielles régulières peuvent être effectuées rapidement et simplement via l’interface USB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 000 tr/min
Capacité 5 L
Affichage LED
Tension 100/240 V
Puissance 32 W
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 8,5 mm
Dimensions (L x l x H) 53 x 147 x 130 mm
Ampérage 1 300 mA
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2015, EN 61326-1:2013, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013, EN ISO 12100:2010, 2014/35/UE (directive relative à la basse tension), 2006/42/CE (directive relative aux machines), 2014/30/UE (directive relative à la CEM), 2011/6
Taille du porte-échantillon 0,5 à 8 mm
Comprend Bras d’extension, vis à six pans creux, clé à vis à tête décalée à six pans creux, protection d’arbre R 300 (avec 2 vis de fixation), clé de serrage, alimentation, adaptateur échangeable (Europe), adaptateur échangeable (UK), adaptateur échangeable (États-Unis), adaptateur échangeable (Chine), adaptateur échangeable (Australie), guide d’utilisation, carte de garantie
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle 7.5 digital
Type du moteur CC sans balais
Type de protection IP54
Couple Max. à arbre d’agitation 7,5 Ncm
Viscosité 4 000 mPas max.
Poids (métrique) 0,8 kg