Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Bidon en verre rond à col étroit avec bouchon en polyproylène blanc
Code produit 16104887 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 785 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16104887 3 785 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16104887
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Le Bidon rond à bouche étroite avec capuchon en polypropylène blanc offre une excellente barrière contre l’humidité et résiste aux chocs. La bouche étroite permet un versement soigneux et évite les déversements, ce qui le rend idéal pour stocker et transporter des liquides.
  • Le col étroit permet un versement minutieux et empêche les déversements
  • Une excellente barrière contre l’humidité protège le contenu
  • Construction résistante aux chocs pour la durabilité
  • Bouchon à vis en polypropylène blanc inclus
Spécification
Capacité (métrique) 3 785 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 35 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 25 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 295 mm
Matériau PEHD
Quantité 4
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38-400
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 292 mm
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 137 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 3785 mL
Forme Bidon rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Bidon rond