Learn More
Gravis Flacons en verre transparent à col étroit
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- En verre sodocalcique
- Bouchons non inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) interne | 27 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| D.I. du col (métrique) | 18 |
| Nb par paquet | 216/boîte |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 57 mm |
| Type de produit | Flacon de stockage |