Learn More
Globe Scientific Pipets de transfert à tige étroite
Code produit 31923714 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.2 mL
4 mL
4.5 mL
15 mL
Type d’emballage:
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs.
Conditionnement:
2500 pièces
500 pièces
5000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Conditionnement
31923714 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923596 4 mL Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 5000 pièces
31924054 4 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 5000 pièces
31924071 4.5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923577 1.2 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923569 1.2 mL Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 500 pièces
31923583 1.2 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31923693 15 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 pièces
31921837 15 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 31923714 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 136020
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pipettes de transfert à tige étroite présentent de longues tiges fines, flexibles et pouvant être courbées pour accéder à des ouvertures étroites et à des tubes de petit diamètre.
  • Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 3 mL
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 24
Graduée Non
Longueur (impériale) 3,4 in
Type d’emballage 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 4 mL
Longueur (métrique) 85 mm
Type Pipette de transfert à tige étroite
Jetable Usage unique