Learn More
Whirl-Pak™ Unité complète Sludge Judge™ II
Code produit 15538049 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
177 ml/pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15538049 177 ml/pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538049 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01355WA
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué à partir d’une tubulure en plastique rigide de trois sections de 5 pi (1,53 m), offrant une résistance maximale pour l’échantillonnage de liquides sur de longues distances
Le Sludge Judge™ II est fabriqué à partir d’une tubulure en plastique de diamètre extérieure 1-1/4 po. (3,18 cm) offrant les avantages de doubler la capacité et d’obtenir une unité très rigide lors de l’assemblage.
  • Conçu pour l’échantillonnage des solides de 5 % ou moins
  • Contient 6 oz par pied (178 ml par 0,31 m) et peut être assemblé selon les exigences de la tâche
  • Ajoutez ou soustrayez des sections selon le besoin : les marqueurs 1 pied (31 m) sur la tubulure faciliteront l’identification de la quantité de boues dans le réservoir
  • L’unité est constituée de trois sections de 5 pieds (1,53 m) (haut, extension, bas) ; des sections individuelles peuvent aussi être combinées selon les besoins
  • Non autoclavable
  • Garantie de 1 an
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003
Volume (métrique) 177 ml/pi
À utiliser avec (application) Échantillonnage de 5 % ou moins de solides
Graduée Oui
Matériau Polycarbonate avec stabilisateur ultraviolet
Type Échantillonneur de grande capacité Sludge Judge™ II
Longueur (impériale) Encombrement : 15 pi ; Section : 5 pieds
Longueur (métrique) Encombrement : 4,6 m ; Section : 1,53 m
Diamètre (impériale) du tube externe 1,25 in
Diamètre (métrique) du tube externe 3,18 cm
Modèle B01355