Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Code produit 11735804 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 in)
18,5 x 7,5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in)
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 po)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 po)
30,5 x 12,5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 in)
38 x 15 cm
38 x 19 cm
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 in)
Épaisseur (impériale):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacité (impériale):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz.
13 oz
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Type de produit:
Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage
Sachet d’échantillonnage
Conditionnement:
10000 pièces
500 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Capacité (impériale) Type de produit Conditionnement
11735804 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in) 2,25 mil 4 oz Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11771664 12,5 x 7,5 cm 2,25 mil 2 oz Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11701973 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in) 2,25 mil 4 oz Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11781664 9.5 x 18 cm (7 x 3.75 in) 3 mil 7 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11791664 19 x 13 cm 3 mil 13 oz Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11785714 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in) 2,5 mil 18 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11775774 23 x 15 cm (9 x 6 in) 3 mil 24 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11701674 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11741684 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11786508 38 x 12.5 cm (15 x 5 in) 3 mil 36 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11791963 38 x 15 cm 3 mil 42 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11707093 38 x 19 cm 3 mil 69 oz. Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11776965 12,5 x 6,5 cm 2,25 mil 1 oz Sachet d’échantillonnage 500 pièces
11781963 12.5 x 7.5 cm (5 x 3 in) 2,25 mil 2 oz Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11771963 23 x 11.5 cm (9 x 4.5 po) 2,5 mil 18 oz. Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11761684 23 x 15 cm 4 mil 24 oz. Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11771684 23 x 15 cm (9 x 6 po) 3 mil 24 oz. Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11734834 30,5 x 12,5 cm 3 mil 27 oz. Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
11751684 30 x 19 cm (12 x 7.5 po) 4 mil 55 oz. Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage -
17109800 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 500 pièces
30286575 18,5 x 7,5 cm 2,25 mil 4 oz Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage 10000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11735804 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01062WA
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
  • Sachets en polyéthylène transparents
  • Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
  • Stérilisés au gaz, documentation disponible
  • Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
  • Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
  • Épaisseur, 2,25 à 4 mil
  • Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
  • Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
  • Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Description Style inscriptible
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Attache de fermeture
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Nb par paquet 500/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 500/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 2,25 mil
Dimensions (L x l) 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in)
Longueur (impériale) 7,25 in
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 118 mL
Longueur (métrique) 18,5 cm
Largeur (métrique) 7,5 cm
Épaisseur (métrique) 0,057 mm