Description
La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
- La finition de type papier élimine pratiquement le maculage d’encre
- Surface qui accepte une variété d’instruments d’écriture
- Stérilisés après fabrication
Spécification
Spécification
| Description | Sachet autoportant Whirl-Pak™ |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Rouleau et fil |
| Couleur | Clear with White Block |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Volume plein | 24 oz. |
| Sans latex | Oui |
| Nb par paquet | 500/Pk. |
| Afficher plus |