Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons debout Whirl-Pak™
Code produit 11781796 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
38 x 15 cm (15 x 6 po)
38 x 19 cm (15 x 7,5 po)
Épaisseur (impériale):
2,50 mil
3 mil
4 mil
Capacité (métrique):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 L
2 L
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
6000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (impériale) Capacité (métrique) Conditionnement
11781796 38 x 15 cm (15 x 6 po) 4 mil 1,24 L 250 pièces
11716873 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) 2,50 mil 118 ml 500 pièces
30281139 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po) 2,50 mil 118 ml 6000 pièces
11726873 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po) 3 mil 532 ml 500 pièces
11766965 23 x 15 cm (9 x 6 po) 3 mil 710 ml 500 pièces
11791796 38 x 19 cm (15 x 7,5 po) 4 mil 2 L 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11781796 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01450WA
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les Sachets debout facilitent l’ajout de matériaux au sachet et l’élimination de l’échantillon pour les tests ou les analyses. Le fond plat assure la stabilité et les languettes de fil maintiennent le haut ouvert pour faciliter l’accès.
La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
  • La finition de type papier élimine pratiquement le maculage d’encre
  • Surface qui accepte une variété d’instruments d’écriture
  • Stérilisés après fabrication
Spécification
Description Sachet autoportant Whirl-Pak™
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Transparent avec bloc blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 42 oz
Sans latex Oui
Nb par paquet 250/Pk.
Conditionnement externe Carton
Conditionnement interne protecteur Plastic (Plastique)
Quantité 250/boîte
Méthode de stérilisation Gaz oxyde d’éthylène
Plage de températures (impériale) -320 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) 82°C
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 38 x 15 cm (15 x 6 po)
Longueur (impériale) 15 in
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Sac stand-up
Capacité (impériale) 42 oz.
Capacité (métrique) 1,24 L
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Épaisseur (métrique) 0,102 mm