Learn More
Nateglinide, MedChemExpress
Descrizione
Nateglinide, a D-phenylalanine derivative, is an orally active and short-acting insulinotropic agent and a DPP IV inhibitor. Nateglinide inhibits ATP-sensitive K+ channels in pancreatic β-cells. Nateglinide is used for the treatment of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Nateglinide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 105816-04-4 |
| Color | White |
| Quantity | 50 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H27NO3 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | A4166 Senaglinide |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (315.04 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?