Learn More
Thermo Scientific™ Seringues jetables en plastique National Target
Code produit 10280655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Type de produit:
Seringue Luer-Lok
Seringue Luer-Slip
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de produit Conditionnement
10280655 1 ml Seringue Luer-Slip 100 pièces
10178894 10 ml Seringue Luer-Slip 100 pièces
10785126 20 ml Seringue Luer-Slip 100 pièces
10608435 3 ml Seringue Luer-Slip 100 pièces
10313015 30 ml Seringue Luer-Slip 50 pièces
10271245 5 ml Seringue Luer-Slip 100 pièces
11901563 50 ml Seringue Luer-Slip 30 pièces
11991553 10 ml Seringue Luer-Lok 100 pièces
10302685 20 ml Seringue Luer-Lok 100 pièces
10362725 3 ml Seringue Luer-Lok 100 pièces
10744366 5 ml Seringue Luer-Lok 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10280655 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S75101
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Aggiungi al carrello
Utilisez ces seringues en plastique jetables pour la distribution de petits volumes de liquides, ou pour la filtration par pression avec nos filtres à seringues.
Distribuez et filtrez de petits volumes de liquides grâce à ces seringues jetables, utilisées avec les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Titan3™ ou Thermo Scientific™ Target2™. Les seringues jetables en plastique Thermo Scientific™ National Target constituent un choix idéal pour toutes les applications de filtre pour seringue. Ces seringues jetables se caractérisent par une construction en deux parties avec corps en polypropylène et pistons en polyéthylène. Cette conception élimine la nécessité de joints d’étanchéité du piston, synthétiques ou en caoutchouc, et ne nécessite aucun lubrifiant (silicone ou huile) dans le corps.
  • Choix de seringues Luer-Slip ou Luer Lock dans des capacités allant de 1 à 50 ml
  • Non stérile
  • Conditionnés en vrac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Matériau Polyéthylène (piston), Polypropylène (cylindre)
Description Seringues Luer-Slip ; Capacité : 1 ml
Type de produit Seringue Luer-Slip
Jetable Oui
Volume (métrique) 1 ml
Gamme de produits National Target
À utiliser avec (équipement) Filtre pour seringue
Type de connexion Luer-Lock
Stérilité Non stérile
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.