Description
- Pour une utilisation avec du gaz naturel (méthane)
- La température est atteinte à la pointe du cône de flammes bleues
- Avec régulateur d’air et tube d’entrée de gaz rayé
- Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
- Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bec Bunsen |
| Type de gaz | Méthane, Gaz naturel |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | 9 mm |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Nb par paquet | 5 boîtes |
| Poids (métrique) | 1 kg |