Learn More
Fisherbrand™ Bec Bunsen Bybass pour le gaz naturel
Code produit 12842154 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
171 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12842154 171 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12842154
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Intègre un robinet d’arrêt de contrôle des gaz et une flamme d’allumage pilote.
  • Toutes les pièces sont nickelées
  • Livré avec régulateur d’air
  • Pour une utilisation avec du gaz naturel
  • Ouverture de 13 mm
  • Hauteur totale de 171 mm
Spécification
Type de produit Bec Bunsen de dérivation
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 9 mm
Hauteur (métrique) 171 mm
Comprend Commande de gaz, flamme d’allumage pilote
Nb par paquet 1 de chaque