Learn More
RL Enterprises™ Bec Bunsen de sécurité pour gaz naturel
Code produit 11759777 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11759777 165 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11759777
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une flamme unique et continue par un mélange contrôlé de gaz avec de l’air. Le bec Bunsen de sécurité pour gaz naturel RL Enterprises™ avec connecteur NF de vissage G 1/2 est réglable manuellement pour contrôler l’intensité, la température
  • Base grande et stable
  • Construction durable
  • Régulateur d’air intégré
Spécification
Type de produit Bec Bunsen de sécurité
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Connecteur Tétine
Hauteur (métrique) 165 mm
Comprend Connecteur T-Tine
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,37 kg