Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen de gaz naturel semi-micro
Code produit 12852154 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
12852154 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12852154
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution pour le chauffage, la stérilisation et la combustion en laboratoire. Les becs Bunsen de gaz naturel semi-micro R&L Enterprises™ sont fabriqués en laiton et nickelés.
  • Conçu avec une base lourde moulée sous pression peinte en acrylique bleu résistant aux produits chimiques
  • Qualité des flammes et fuites testées avant conditionnement
Spécification
Type de produit Brûleur semi-micro
Type de gaz Méthane, Gaz naturel
Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure 9 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (métrique) 0,22 kg