Learn More
Ark Plas Products™ Raccords de réduction de qualité supérieure Kynar naturel
Code produit 11841140
Change view
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po)
Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 3/32 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po)
Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po)
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du port unitSize
11841140 Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 3/32 po) 10 pièces
11851090 Raccord 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 po) 10 pièces
11871090 Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 po) 10 pièces
11801140 Raccord 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 po) 10 pièces
11861090 Raccord 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 po) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11841140 Fournisseur Ark Plas Products™ Code fournisseur MAD71DF0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Ark Plas Products™ Les connecteurs de réduction cannelés de qualité supérieure Kynar de couleur naturelle sont moulés dans des matériaux vierges traçables pour des applications d’utilisation
Les raccords de qualité optimale sont disponibles en nylon blanc, en polypropylène naturel, en polycarbonate transparent et en Kynar (PVDF). Disponibles en deux styles de cannelures :
Cannelure standard
  • Conçue pour s’adapter à la plupart des types de tubulures souples
  • Le diamètre intérieur peut dépasser de 40 % à 50 % la valeur de diamètre interne nominale
  • Peut résister jusqu’à 125 psi sans utiliser de pinces de tubulure
Cannelure rigide
  • Conçue pour une utilisation avec une tubulure semi-rigide
  • Convient le mieux aux applications impliquant une tubulure souple à basse pression
  • La tubulure dépasse de 21 % la valeur de diamètre interne nominale.
Spécification
Matériau PVDF Kynar
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Raccord 3 x 3 mm (1/8 x 3/32 po)
Couleur Naturel
Type de produit Connecteur de réduction cannelé