Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit en PEBD naturel avec bouchons
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Fabriqué en polyéthylène basse densité et LDPE résistant à compresser pour une distribution facile
- La conception à bouche étroite permet une livraison de liquide contrôlée goutte par goutte
- Fourni avec embout de bouchon et surcapuchon protecteur
- Excellente résistance chimique, adaptée à une large gamme de réactifs de laboratoire
- La couleur naturelle (translucide) permet un suivi visuel facile du niveau de remplissage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 48 |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 18-410 |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |