Learn More
Kautex™ Bouteilles à large ouverture en PEBD Série 303
Code produit 15241609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
D.I. du col (métrique):
23,8mm
30,8mm
39,2mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
180 pièces
20 pièces
279 pièces
4 pièces
5 pièces
50 pièces
90 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) D.I. du col (métrique) Conditionnement
15241609 250 ml 30,8mm 10 pièces
11324455 50 ml 23,8mm 50 pièces
11899684 100 ml 23,8mm 20 pièces
10607303 100 ml 23,8mm 1 pièce
12684940 200 ml 30,8mm 10 pièces
15931391 250 ml 30,8mm 279 pièces
10281651 250 ml 30,8mm 1 pièce
11910517 300 ml 30,8mm 10 pièces
17878107 300 ml 30,8mm 180 pièces
11344455 500 ml 39,2mm 10 pièces
15251609 750 ml 39,2mm 5 pièces
17848097 750 ml 39,2mm 90 pièces
11361984 1000 ml 50 mm 4 pièces
11371984 1500 ml 50 mm 4 pièces
11962659 2000 ml 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15241609 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000770531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    24.44€ / 10 pièces
    Économisez 41.56€
    62% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus avec une large ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage. Les flacons à col large Kautex™ sont parfaits pour les liquides, les pâtes et les granulés.
  • Fabriqué en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de flexibilité et de robustesse
  • Flacons ronds, couleur translucide naturelle
  • Faciles à remplir et à nettoyer
  • Idéal pour la distribution, l'envoi d'échantillons, les adhésifs, le transport et le stockage 
  • Comprend un bouchon à vis étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage
Forme Rond
Matériau PEBD
D.I. du col (métrique) 30,8mm
Quantité 1 de chaque
Closure Included Non
Graduated Non
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Flacon à col large