Learn More
Fisherbrand™ Cuves droites en polypropylène naturel avec bouchons en polypropylène blanc non revêtus
Code produit 16124577 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
Conditionnement:
36 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16124577 120 ml 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16124577
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
  • Les cuves en polypropylène naturel sont translucides et durables.
  • Les cuves sont idéales pour le stockage et le prélèvement d’échantillons et de fournitures de laboratoire.
  • Le col large et les côtés droits facilitent la récupération du contenu.
  • Le polypropylène offre une plus grande tolérance aux températures élevées que le PEHD et une meilleure clarté des contacts
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 54 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 51 mm
À utiliser avec (application) Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 71 mm
Matériau Polypropylène
Quantité 36
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Clarity Translucide
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Large
Hauteur (métrique) 68 mm
Chemical Label Unlabeled
Joint de fermeture Non revêtus
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58-400 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Type de bouchon Bouchon
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Jetable Reusable
Type de produit Pot à parois droites