Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc moyen rouge naturel
Code produit 11507053 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
10 m
Conditionnement:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) unitSize
11507053 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11507053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée dans des conduites d’écoulement pour les fluides et les gaz dans une grande variété de process hydrauliques et pneumatiques.
  • Résilience supérieure à celle de la plupart des autres polymères
  • Plage de températures : -40°C à 70°C
  • Légère et flexible, pour le transfert de liquides, de gaz et d’acides dilués
  • Paroi robuste recommandée pour une utilisation sous vide
  • Ne convient pas à une utilisation avec des huiles de pétrole et des solvants d’hydrocarbures
Spécification
Matériau Caoutchouc
Longueur totale (métrique) 10 m
À utiliser avec (application) Pour le transfert de liquides d’anneau, de gaz et d’acides dilués
Couleur Rouge