Learn More
Deutsch Neumann™ Doubles soufflets en caoutchouc naturel
Code produit 10507951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10507951 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507951 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 4100003
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces soufflets en caoutchouc naturel pour une variété d’applications. Les doubles soufflets en caoutchouc naturel Deutsch Neumann™ sont équipés de valves d’entrée et de sortie ainsi que d’une courte tubulure à alésage de 3 mm connectée à la sortie.
  • Doubles soufflets de pulvérisation avec filet
  • Fabriqués en caoutchouc naturel noir
Spécification
Couleur Noir
Matériau Caoutchouc naturel
Type Double réservoir