Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Code produit 11527592 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
27 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11527592 | 5 mm | 7 mm | 50 pièces |
| 11577592 | 10 mm | 12,5 mm | - |
| 11587592 | 11 mm | 14 mm | 20 pièces |
| 11517602 | 17 mm | 20,3 mm | 20 pièces |
| 11527602 | 19 mm | 22,5 mm | 20 pièces |
| 11507602 | 15 mm | 18 mm | - |
| 11567622 | 105 mm | 116,5 mm | 1 pièce |
| 11547602 | 23 mm | 26,5 mm | 20 pièces |
| 11537602 | 21 mm | 24,5 mm | 20 pièces |
| 11557602 | 25 mm | 28,5 mm | 20 pièces |
| 11567602 | 27 mm | 31 mm | 10 pièces |
| 11577602 | 29 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 11587602 | 31 mm | 36 mm | 10 pièces |
| 11547612 | 43 mm | 49 mm | 5 pièces |
| 11597602 | 33 mm | 38,5 mm | 10 pièces |
| 11567612 | 49 mm | 55 mm | 5 pièces |
| 11527612 | 39 mm | 44,5 mm | 10 pièces |
| 11587612 | 57 mm | 64 mm | 2 pièces |
| 11597612 | 62 mm | 69 mm | 2 pièces |
| 11507622 | 67 mm | 74 mm | 2 pièces |
| 11517622 | 71 mm | 78 mm | 1 pièce |
| 11527622 | 75 mm | 85 mm | 1 pièce |
| 11547592 | 7 mm | 9 mm | 20 pièces |
| 11557592 | 8 mm | 10,5 mm | 20 pièces |
| 11547622 | 92 mm | 102 mm | 1 pièce |
| 10410893 | 9 mm | 11,5 mm | 20 pièces |
| 11567592 | 9 mm | 11,5 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Code produit
11527592
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
15.81€
10.45€ / 50 pièces
Économisez 5.36€
33% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
9.40 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28038" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 3mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 16 mm |
| Quantité | 50/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 5 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 7 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon conique (1 trou) |