Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Code produit 11527602 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
11527602 19 mm 22,5 mm 20 pièces
11577592 10 mm 12,5 mm -
11587592 11 mm 14 mm 20 pièces
11517602 17 mm 20,3 mm 20 pièces
11507602 15 mm 18 mm -
11567622 105 mm 116,5 mm 1 pièce
11547602 23 mm 26,5 mm 20 pièces
11537602 21 mm 24,5 mm 20 pièces
11557602 25 mm 28,5 mm 20 pièces
11567602 27 mm 31 mm 10 pièces
11577602 29 mm 33 mm 10 pièces
11587602 31 mm 36 mm 10 pièces
11547612 43 mm 49 mm 5 pièces
11597602 33 mm 38,5 mm 10 pièces
11567612 49 mm 55 mm 5 pièces
11527612 39 mm 44,5 mm 10 pièces
11587612 57 mm 64 mm 2 pièces
11527592 5 mm 7 mm 50 pièces
11597612 62 mm 69 mm 2 pièces
11507622 67 mm 74 mm 2 pièces
11517622 71 mm 78 mm 1 pièce
11527622 75 mm 85 mm 1 pièce
11547592 7 mm 9 mm 20 pièces
11557592 8 mm 10,5 mm 20 pièces
11547622 92 mm 102 mm 1 pièce
10410893 9 mm 11,5 mm 20 pièces
11567592 9 mm 11,5 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Codice prodotto. 11527602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.70€
    11.02€ / 20 pièces
    Économisez 5.68€
    34% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
Expédition estimée: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Specifica
Diamètre (métrique) du trou 5 mm
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 28 mm
Quantité 20/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diamètre (métrique) supérieur 22,5 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon conique (1 trou)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.