Learn More
BRAND™ Remplisseur pour pipettes en caoutchouc naturel
Code produit 10363341 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Jusqu’à 10 ml
Jusqu’à 100 ml
Modèle:
Étalon
Flip
Universel
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Conditionnement
10363341 Jusqu’à 100 ml Universel 1 pièce
10221601 Jusqu’à 10 ml Étalon 1 pièce
10110671 Jusqu’à 100 ml Flip 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10363341 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 25315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85€
    17.90€ / 1 pièces
    Économisez 5.95€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %. La poire pour pipette en caoutchouc naturel BRAND™ élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses. Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des op
  • Fabriqué en caoutchouc naturel à 100 %.
  • Élimine le pipetage à col et la manipulation de matières dangereuses.
  • Disponible dans les modèles universel, standard ou avec système rabattable, avec des options de 2 ou 3 soupapes
  • Le modèle avec système rabattable à 2 soupapes permet une utilisation d’une seule main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Vanne A : Échappement de l’air, vanne S : Remplissage, vanne E : Livraison
Matériau Caoutchouc naturel
Modèle Universel
Volume (métrique) Jusqu’à 100 ml
À utiliser avec (application) Pipettes allant jusqu’à 100 ml
Comprend 3 vannes
Quantité 1 unité