Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité Flip™
Description
- Seulement deux points de fonctionnement
- Évacuer via la nouvelle soupape automatique
- Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
- La poire pour pipette de sécurité le plus simple disponible est la poire de conception à une seule main
- Possibilité de nettoyer l’intérieur de la poire en enlevant la soupape brevetée et en la rinçant
Specifications
Specifications
| Couleur | Vert |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type | Remplisseur de pipettes de sécurité avec système rabattable |
| Quantité | 1 unité |