Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité Flip™
Code produit 10473194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10473194 Rouge 1 pièce
10436511 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473194 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 4710001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité Deutsch Neumann™ Flip™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
  • Seulement deux points de fonctionnement
  • Évacuer via la nouvelle soupape automatique
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
  • La poire pour pipette de sécurité le plus simple disponible est la poire de conception à une seule main
  • Possibilité de nettoyer l’intérieur de la poire en enlevant la soupape brevetée et en la rinçant
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Caoutchouc naturel
Type Système rabattable de remplisseur de pipettes de sécurité