Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 11 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 14 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon |