Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc naturel solides
Code produit 11542932 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur unitSize
11542932 35 mm 40,5 mm 10 pièces
11517592 105 mm 116,5 mm 1 pièce
11522922 11 mm 14 mm 20 pièces
11552922 17 mm 20,3 mm -
11522942 57 mm 64 mm 2 pièces
11532942 62 mm 69 mm 2 pièces
11542942 67 mm 74 mm 2 pièces
11572912 6 mm 8 mm 50 pièces
11582922 23 mm 26,5 mm 20 pièces
10192031 23 mm 26,5 mm 20 pièces
11592922 25 mm 28,5 mm 20 pièces
10411083 25 mm 28,5 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11542932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.87€
    23.69€ / 10 pièces
    Économisez 11.18€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons solides sans orifice
Spécification
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 38,5 mm
Quantité 10/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 35 mm
Diamètre (métrique) supérieur 40,5 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon solide