Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Code produit 11507632 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
21 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 11507632 | 21 mm | 24,5 mm | 20 pièces |
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | 20 pièces |
| 11597622 | 19 mm | 22,5 mm | 20 pièces |
| 11587622 | 17 mm | 20,3 mm | 20 pièces |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | 10 pièces |
| 11517632 | 23 mm | 26,5 mm | 20 pièces |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | 10 pièces |
| 11567632 | 33 mm | 38,5 mm | 10 pièces |
| 11577632 | 35 mm | 40,5 mm | 10 pièces |
| 11587632 | 37 mm | 42,5 mm | 10 pièces |
| 11597632 | 39 mm | 44,5 mm | - |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | - |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | 5 pièces |
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | 5 pièces |
| 10428972 | 53 mm | 59,5 mm | 2 pièces |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | 2 pièces |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | 2 pièces |
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | 2 pièces |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | 1 pièce |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | 1 pièce |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Code produit
11507632
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
19.65€
12.85€ / 20 pièces
Économisez 6.80€
34% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
8.44 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 5 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 28 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 21 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 24,5 mm |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Bouchon conique (2 trous) |