Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à deux orifices en caoutchouc naturel
Code produit 11597622 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Conditionnement
11597622 19 mm 22,5 mm 20 pièces
11577622 15 mm 18 mm 20 pièces
11587622 17 mm 20,3 mm 20 pièces
11507632 21 mm 24,5 mm 20 pièces
11547632 29 mm 33 mm 10 pièces
11517632 23 mm 26,5 mm 20 pièces
11557632 31 mm 36 mm 10 pièces
11567632 33 mm 38,5 mm 10 pièces
11577632 35 mm 40,5 mm 10 pièces
11587632 37 mm 42,5 mm 10 pièces
11597632 39 mm 44,5 mm -
11507642 41 mm 47 mm -
11517642 43 mm 49 mm 5 pièces
10549751 45 mm 51 mm 5 pièces
10428972 53 mm 59,5 mm 2 pièces
10559751 57 mm 64 mm 2 pièces
11527642 62 mm 69 mm 2 pièces
11537642 67 mm 74 mm 2 pièces
11547642 71 mm 78 mm 1 pièce
11587642 99 mm 109 mm 1 pièce
11557642 75 mm 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11597622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.06€
    11.02€ / 20 pièces
    Économisez 5.04€
    31% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Pour applications de laboratoire.
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Bouchons à deux orifices
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 5 mm
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 28 mm
Quantité 20/boîte
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diamètre (métrique) supérieur 22,5 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon conique (2 trous)