Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure à vide de qualité laboratoire
Code produit 10599651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
16 mm
18 mm
Conditionnement:
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10599651 6 mm 16 mm 25m
10707391 8 mm 18 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10599651 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3020616
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour les applications sous vide. La tubulure à vide de qualité laboratoire Deutsch Neumann™ est en caoutchouc naturel rouge.
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
  • Excellent choix pour les applications à vide
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (métrique) 2500 cm
Épaisseur (métrique) 5 mm
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Rouge
Type de produit Tubulures à vide