Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure à vide de qualité laboratoire
Code produit 10707391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
16 mm
18 mm
Conditionnement:
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10707391 8 mm 18 mm 25m
10599651 6 mm 16 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707391 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3020818
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour les applications sous vide. La tubulure à vide de qualité laboratoire Deutsch Neumann™ est en caoutchouc naturel rouge.
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
  • Excellent choix pour les applications à vide
Spécification
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Caoutchouc
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Longueur totale (métrique) 2500 cm
Épaisseur (métrique) 6 mm
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Rouge
Type de produit Tubulures à vide