Läs mer
Läs mer
Necrostatin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Necrostatin-1 |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 4311-88-0 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H13N3OS |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Nec-1 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 46 mg/mL (177.38 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?