Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Robinet d’arrêt de valve à aiguille pour dessiccateurs
Code produit 10054320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10054320 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10054320 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 02842404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.05€
    44.58€ / 1 pièces
    Économisez 6.47€
    12% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinet d’arrêt de valve à aiguille pour dessiccateurs à tubulures latérales
  • Cône : NS 24/29
  • Alésage : NW 2,5 mm
  • Fuseau : PTFE
  • Raccord de tuyau : diamètre extérieur de 8 mm
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
  • Unité d’emballage : 1 pièce
Spécification
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Description Cône : NS 24/29 ; Alésage : NW 2,5 mm
Matériau Verre borosilicaté 3.3, PTFE
Quantité 1