Learn More
Euro Protection™ Neoprene Chemical Resistant Gloves
Beskrivelse
- Black
- Cotton flock lined
- Grip pattern
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Black |
| Exterior Finish | Grip Pattern |
| Material | Polychloroprene, Rubber |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | Large, 9 |
| Thickness (Metric) | 0.7 mm |
| Liner Material | Cotton |
| Lining | Flock Lined |
| Quantity | 10Pack |
| Length (Metric) | 310 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?