Learn More
Fisherbrand™ Tubulure murale normale en néoprène
Code produit 11815502 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
10 m
Conditionnement:
10m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) unitSize
11815502 10 m 10m
11805502 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11815502
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée dans des conduites d’écoulement de liquides et de gaz dans diverses applications.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone, aux huiles de pétrole et aux solvants d’hydrocarbures
  • Plage de températures : -30°C à 100°C
Spécification
Matériau Néoprène
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 3,25 mm
Couleur Gris