Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en néoprène solide
Code produit 11597083 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
15 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
7 mm
10,5 mm
18 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
40,5 mm
42,5 mm
47 mm
51 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38.5 mm
42 mm
Stopper Number:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Stopper Number unitSize
11597083 5 mm 7 mm 16 mm 5 20 pièces
11587103 37 mm 42,5 mm 38.5 mm 37 5 pièces
11577093 15 mm 18 mm 24 mm 15 20 pièces
11557103 31 mm 36 mm 35 mm 31 -
11577103 35 mm 40,5 mm 38.5 mm 35 5 pièces
11507113 41 mm 47 mm 42 mm 41 2 pièces
11527113 45 mm 51 mm 42 mm 45 2 pièces
11527093 8 mm 10,5 mm 20 mm 8 -
11507103 21 mm 24,5 mm 28 mm 21 10 pièces
11517103 23 mm 26,5 mm 28 mm 23 10 pièces
11547103 29 mm 33 mm 32 mm 29 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11597083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.29€
    4.19€ / 20 pièces
    Économisez 2.10€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une résistance à la chaleur, à l’ozone et aux huiles à base de pétrole.
  • Meilleure résistance à la chaleur, à l’ozone et aux huiles à base de pétrole que le caoutchouc rouge
  • Moins adapté à une utilisation à basse température
  • Plage de températures de fonctionnement de -30°C à 100°C
Spécification
Hauteur (métrique) 16 mm
Quantité 20/boîte
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 5 mm
Diamètre (métrique) supérieur 7 mm
Matériau Néoprène
Type de produit Bouchon solide
Stopper Number 5