Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en néoprène
Code produit 11885492 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Description:
10 x 12 mm
10 x 24 mm
12,5 x 17 mm
12,5 x 29,5mm
25 x 31,5mm
3 x 4,5mm
3 x 9 mm
5 x 13 mm
5 x 8 mm
6,5 x 10 mm
6,5 x 1,5mm
8 x 10 mm
8 x 20 mm
Conditionnement:
10m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
11885492 10 x 12 mm 10m
11577063 10 x 24 mm 10m
11895492 12,5 x 17 mm 10m
11587063 12,5 x 29,5mm 10m
11825502 25 x 31,5mm -
11845492 3 x 4,5mm 10m
11835502 3 x 9 mm 10m
11845502 5 x 13 mm 10m
11855492 5 x 8 mm 10m
10366344 6,5 x 1,5mm 10m
11875492 8 x 10 mm 10m
11865502 8 x 20 mm -
11855502 6,5 x 10 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11885492
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée dans des conduites d’écoulement de liquides et de gaz dans diverses applications.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone, aux huiles de pétrole et aux solvants d’hydrocarbures
  • Plage de températures : -30°C à 100°C
Spécification
Description 10 x 12 mm
Matériau Néoprène
Longueur totale (métrique) 10 m