Learn More
Brand™ Chambres de comptage, Neubauer amélioré, Bright-Line , BLAUBRAND™ Double décision
Code produit 10350141 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10350141 1Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10350141 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 717810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.40€
    128.60€ / 1 pièces
    Économisez 10.80€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BLAUBRAND™ qualité. Précision de mesure exceptionnelle. Qualité certifiée à 100%.
  • Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
  • Même décision que pour la décision Neubauer améliorée, mais avec un fond de chambre recouvert de rhodium.
  • Les quadrillages sont gravés dans la couche de rhodium et apparaissent en clair avec les réglages normaux du microscope.
  • En modifiant le contraste, l’image du microscope peut être inversée, de sorte que les quadrillages apparaissent plus clairs ou plus foncés, selon les besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Description Sans pinces à ressort
Matériau Revêtement en rhodium
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm