Learn More
Microspec™ Anses en fil de nichrome
Code produit 15722175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume:
1 μl
2 μL
3 μL
4 μL
5 μl
10 μl
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume Conditionnement
15722175 10 μl 25 pièces
15702175 3 μL 25 pièces
15712175 5 μl 25 pièces
15772165 1 μl 25 pièces
15782165 2 μL 25 pièces
15792165 4 μL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15722175 Fournisseur Microspec™ Code fournisseur S6
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisée pour les applications bactériologiques, microbiologiques et les tests à la flamme.
  • Utilisée pour les applications bactériologiques et microbiologiques et les tests à la flamme
  • Bien enroulé
  • Changement facile
  • Anses en fil
  • Fil en nichrome
Spécification
Jetable Réutilisable
Volume 10 μl
Diameter (English) Inside 0,163 in
Diameter (Metric) Inside 4,5 mm
Longueur (impériale) 3,54 à 3,94 pouces
Longueur (métrique) de 90 à 100 mm
Matériau Fil en nickel/chrome
Stérilité Non stérile
Couleur Argent
Type de produit Produit d’inoculation
Comprend 25 anses de fil dans un flacon
Quantité 25
Type d’emballage Flacon en plastique
Calibré Oui