Learn More
Descrizione
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Specifica
| Material | Nickel |
| Type | Dish Lid |
| Diameter (Metric) | 70 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?